Especificaciones
| Cantidad | 100Pack |
| Esterilidad | Estériles |
| Forma | Extremo redondo/cuchara |
| Certificaciones/conformidad | Sin ADNasa/desechos |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Espátula |
| Para utilizar con (aplicación) | Para laboratorios de investigación que requieren muestreo sin contaminación |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 246,06mm |