Especificaciones
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,32 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Poli-D-lisina |
| Forma del pocillo | Base plana (pocillo F) |
| Mostrar más |