Includes
Tapones de rosca con cierre hermético
- Fabricados con poliestireno ópticamente transparente
- Los tapones roscados de cierre hermético evitan fugas
- Tubos con tratamiento de cultivo de tejidos suministrados en gradilla
- Tubos no tratados suministrados en embalaje a
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | LDPE |
| Color del tapón | Naranja |
| Tipo de tapón | Cierre hermético |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Material | Poliestireno |
| Incluye | Tapón de rosca con cierre hermético, gradilla |
| Cantidad | 50/paquete, 10 paquetes/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Mostrar más |