Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 384 pocillos
Código de producto. 10134431 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Sin tratar
Unión alta
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tratamiento de superficie Tapa Tamaño de la unidad
10134431 Unión alta Sin tapa paquete de 100
10481242 Sin tratar Sin tapa 100 PCS
10544961 Sin tratar Con tapa paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10134431 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00€
    824.80€ / paquete de 100
    Ahorro 60.20€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno transparente de calidad médica para una mayor resistencia y visibilidad. Corning™ Las microplacas de poliestireno transparente de 384 pocillos presentan una excelente solución para el cultivo celular y los ensayos colorimétricos (de absorbancia). Utilice microplacas de 364 pocillos para la miniaturización y automatización en laboratorios.
  • Volumen total del pozo de 112 μL; volumen de trabajo de 20 μL-80 μL
  • Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
  • La Óptica Universal de 384 pocillos NBS La microplaca está fabricada utilizando un polímero avanzado con alta claridad y propiedades mejoradas de resistencia química.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 16 x 24
    Tipo de enlace Alta adherencia
    Color Transparente
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 384
    Volumen de trabajo (métrico) De 20 to 80 μl
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie Unión alta
    Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
    Para utilizar con (aplicación) Con capacidad para medio de unión (> 10 kD) y biomoléculas grandes que poseen grupos iónicos y/o regiones hidrofóbicas.
    N.º por caja 100/caja
    N.° por paquete 25/Paq.
    Cantidad 100/caja