Descripción
Dos tipos de tapones de fácil agarre: estándar y de alto rendimiento con junta tórica de silicona
Nota: Los tapones no son intercambiables entre diferentes tamaños o materiales.
- El diseño de boca ancha mejora la manipulación de líquidos.
- Compatible con la mayoría de las centrífugas y no requiere cestillos especiales
- Paredes extragruesas para una mayor durabilidad
- Procesamiento sin fugas a velocidades recomendadas máximas
- Los frascos de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 20 minutos.
Información de órdenes
Los tapones no son intercambiables entre frascos de diferente tamaño/material.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Translúcido |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 36/caja |
| N.° por paquete | 4/Paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Naranja |
| Graduaciones | De 25 a 250 ml |
| Mostrar más |