Learn More
Corning™ Frascos para centrífuga de policarbonato (PC): transparentes
Código de producto. 15118219 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Incluye:
Tapón de junta tórica de silicona
Tamaño de la unidad:
36 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
15118219 250 ml Tapón de junta tórica de silicona 36 PCS
1 options
Código de producto. 15118219 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431842
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los frascos de centrífuga de fondo plano transparentes están disponibles con un tapón de junta tórica de silicona de alto rendimiento o con un tapón de rosca estándar, en función del modelo
Dos tipos de tapones de fácil agarre: estándar y de alto rendimiento con junta tórica de silicona
Nota: Los tapones no son intercambiables entre diferentes tamaños o materiales.
  • El diseño de boca ancha mejora la manipulación de líquidos.
  • Compatible con la mayoría de las centrífugas y no requiere cestillos especiales
  • Paredes extragruesas para una mayor durabilidad
  • Procesamiento sin fugas a velocidades recomendadas máximas
  • Los frascos de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 20 minutos.
Información de órdenes
Los tapones no son intercambiables entre frascos de diferente tamaño/material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Transparente
Incluye Tapón de junta tórica de silicona
Material Policarbonato
N.º por caja 36/caja
N.° por paquete 4/Paq.
Esterilidad No estéril
Color del tapón Naranja
Graduaciones De 25 a 250 ml
Graduated Sí
Fuerza máx. 13.500 x g
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de junta tórica
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave