Learn More
Corning™ Tapones desechables de transferencia aséptica
BIOPHARMA
Código de producto. 10754365 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
43 mm
48 mm
70 mm
Para utilizar con (equipo):
Matraz Erlenmeyer de plástico de 1 l
Matraz Erlenmeyer de plástico de 2 l
Matraz Erlenmeyer de plástico de 3 l
Incluye:
0,12 in Tubo de inmersión, 0,2 μm Vent, Luer Lock macho
0,12 in Tubo de inmersión, Luer Lock macho
0,25 in Tubo de inmersión, 0,2 μm Ventilación, MPC Desconexión masculina
0,25 in Tubo de inmersión, MPC Desconexión masculina
Tamaño de la unidad:
4 PCS
5 PCS
6 PCS
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Para utilizar con (equipo) Incluye Tamaño de la unidad
10754365 70 mm Matraz Erlenmeyer de plástico de 3 l 0,12 in Tubo de inmersión, 0,2 μm Vent, Luer Lock macho 4 PCS
10566835 48 mm Matraz Erlenmeyer de plástico de 2 l 0,25 in Tubo de inmersión, MPC Desconexión masculina paquete de 6
10237624 43 mm Matraz Erlenmeyer de plástico de 1 l 0,25 in Tubo de inmersión, 0,2 μm Ventilación, MPC Desconexión masculina paquete de 5
10297664 48 mm Matraz Erlenmeyer de plástico de 2 l 0,12 in Tubo de inmersión, Luer Lock macho 6 PCS
10336144 43 mm Matraz Erlenmeyer de plástico de 1 l 0,12 in Tubo de inmersión, 0,2 μm Vent, Luer Lock macho 5 PCS
10192634 70 mm Matraz Erlenmeyer de plástico de 3 l 0,25 in Tubo de inmersión, 0,2 μm Ventilación, MPC Desconexión masculina paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10754365 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    623.93€ / paquete de 4
    Ahorro 61.07€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para adaptarse a Erlenmeyer de policarbonato de Corning. Los tapones de transferencia aséptica desechables Corning™ tienen ventilación aséptica y puertos de transferencia de líquidos para minimizar el riesgo de contaminación del cultivo.
Los tapones de transferencia aséptica son adecuados tanto para matraces Erlenmeyer de policarbonato (PC) como para polietileno tereftalato modificado con glicol (PETG). Los tapones están roscados y fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE).
Los tapones de transferencia tienen dos puertos: Un puerto acaba en un filtro de 0,2 μm y el otro puerto tiene tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos, y termina en un Luer Lock macho o una conexión rápida macho de policarbonato. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
  • Los tamaños van de 1 l a 5 l
  • Tipos de conectores de tubos MLL o MPC
  • Envasado individual
  • Doble bolsa
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Color Naranja
Diámetro exterior (imperial) 2,7 in
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Matraz Erlenmeyer de plástico de 3 l
Incluye 0,12 in Tubo de inmersión, 0,2 μm Vent, Luer Lock macho
N.º por caja 4/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Tapón de transferencia aséptica
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 70 mm
Tamaño del tapón 70 mm