Descripción
Los tapones de transferencia aséptica son adecuados tanto para matraces Erlenmeyer de policarbonato (PC) como para polietileno tereftalato modificado con glicol (PETG). Los tapones están roscados y fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE).
Los tapones de transferencia tienen dos puertos: Un puerto acaba en un filtro de 0,2 μm y el otro puerto tiene tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos, y termina en un Luer Lock macho o una conexión rápida macho de policarbonato. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
- Los tamaños van de 1 l a 5 l
- Tipos de conectores de tubos MLL o MPC
- Envasado individual
- Doble bolsa
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Naranja |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,88 in |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Matraz Erlenmeyer de plástico de 2 l |
| Incluye | 0,12 in Tubo de inmersión, Luer Lock macho |
| N.º por caja | 6/caja |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Tipo de producto | Tapón de transferencia aséptica |
| Mostrar más |