Descripción
- Diseño de polietileno muy duradero de una pieza
- Una presión aspira 3 ml en esta pipeta de transferencia de 152,4 mm (6 pulgadas)
- La punta pequeña garantiza la reproducción uniforme del tamaño de gota
- Graduada con marcas a 1 ml y 2 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 1, 2, ml |
| Cantidad | 1000/caja |
| Volumen (métrico) | 3 ml |
| Longitud (métrico) | 15,2 cm |
| Tipo | Pipeta de transferencia Falcon™ |
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?