Learn More
Corning™ Embudos de plástico de vástago corto reutilizables
Código de producto. 17283554 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Altura (métrico):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Longitud del tubo (métrico):
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Altura (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
17283554 7 mm 85 mm 43 mm paquete de 24
17263554 1,5 mm 45 mm 25 mm paquete de 24
17273554 4 mm 65 mm 35 mm paquete de 24
17293554 6 mm 110 mm 55 mm paquete de 12
16546834 15 mm 220 mm 95 mm -
17253554 11 mm 180 mm 90 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17283554 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6120P50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos de polipropileno duraderos son translúcidos y permiten transferencias seguras y fáciles de sólidos o líquidos de un recipiente a otro.
Permite una transferencia segura y sencilla de sólidos o líquidos de un recipiente a otro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del tubo (métrico) 7 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 85 mm
Descripción Fabricado con polipropileno duradero y translúcido
Longitud del tubo (métrico) 43 mm