Learn More
Corning™ Embudos de plástico de vástago corto reutilizables
Código de producto. 17263554 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
1,5 mm
4 mm
6 mm
7 mm
11 mm
15 mm
Altura (métrico):
45 mm
65 mm
85 mm
110 mm
180 mm
220 mm
Longitud del tubo (métrico):
25 mm
35 mm
43 mm
55 mm
90 mm
95 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Altura (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
17263554 1,5 mm 45 mm 25 mm paquete de 24
17283554 7 mm 85 mm 43 mm paquete de 24
17273554 4 mm 65 mm 35 mm paquete de 24
17293554 6 mm 110 mm 55 mm paquete de 12
16546834 15 mm 220 mm 95 mm -
17253554 11 mm 180 mm 90 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17263554 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6120P30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.15€
    22.55€ / paquete de 24
    Ahorro 1.60€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos de polipropileno duraderos son translúcidos y permiten transferencias seguras y fáciles de sólidos o líquidos de un recipiente a otro.
Permite una transferencia segura y sencilla de sólidos o líquidos de un recipiente a otro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del tubo (métrico) 1,5 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 45 mm
Descripción Fabricado con polipropileno duradero y translúcido
Longitud del tubo (métrico) 25 mm