Descripción
Permite una transferencia segura y sencilla de sólidos o líquidos de un recipiente a otro.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del tubo (métrico) | 11 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Descripción | Fabricado con polipropileno duradero y translúcido |
| Longitud del tubo (métrico) | 90 mm |