Learn More
Corning™ Embudos de plástico de vástago corto reutilizables
Código de producto. 17243554 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
10 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Tamaño de la unidad
17243554 10 cm paquete de 12
1 options
Código de producto. 17243554 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6120P100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.65€
    28.61€ / paquete de 12
    Ahorro 2.04€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos de polipropileno duraderos son translúcidos y permiten transferencias seguras y fáciles de sólidos o líquidos de un recipiente a otro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 10 cm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 15,5 cm
Para utilizar con (equipo) Squibb independiente
Incluye Vástago corto de 7,7 cm de largo x 0,8 cm de diámetro externo
Cantidad 12/paq.
Diámetro del área superior (imperial) 3,9 in
Altura (imperial) 6,1 in
Tipo de producto Embudo