Learn More
Corning™ Portaobjetos de microscopio planos
Código de producto. 31507987 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 mm
Código de producto. Longitud (métrico)
31507987 25 mm
1 options
Código de producto. 31507987 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 294775X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00€
    385.39€ / paquete de 1440
    Ahorro 27.61€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Prelimpiados, listos para usar
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • Grosor de portaobjetos: Entre 0,9 y 1,10 mm
  • No estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) 75 mm
N.º por caja 10
N.° por paquete 5
Esterilidad No estéril
Material Vidrio
Grosor (métrico) Entre 0,9 y 1,1 mm