Learn More
Corning™ Extensor de suero MITO+
Código de producto. 10787521 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10787521 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 10787521 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 355006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.11€
    202.96€ / 5 ml
    Ahorro 21.15€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para cultivar una variedad de células en quirófano sin suero condiciones con reducción de suero
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
  • Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
  • Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
  • Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
  • Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Corning ofrece una amplia gama de otros suplementos de crecimiento de medios. Algunos productos son específicos del tipo celular, como SMC4 (para iPSCs) y el suplemento de cultivo T-Cell (para células T), mientras que otros productos promueven la proliferación en una amplia variedad de tipos celulares. Reducir el uso del suero es fácil con productos como ITS y Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -80 °C
Tipo de producto Factor de crecimiento
Cantidad 5 mL