Learn More
Corning™ Tubo de centrífuga de biorreactor mini
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15143985 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15143985 50 mL paquete de 300
1 options
Código de producto. 15143985 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431720
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para la optimización de procesos de alto rendimiento para el cultivo celular en suspensión
Características y ventajas
  • Tubo de polipropileno con punto de rotulación grande para identificar claramente el contenido del tubo y los parámetros experimentales
  • Tapón de polipropileno con 4 orificios de ventilación; la membrana hidrófoba permite el intercambio de gases
  • Estériles, apirógenos y sin ARNasa/ADNasa
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
    Color del tapón Naranja
    Diámetro exterior (imperial) 1,2 in
    Color Transparente
    Capacidad (métrico) 50 mL
    Desechables Un solo uso
    Material Polipropileno
    N.º por caja 300
    N.° por paquete 25
    Esterilidad Estéril
    Forma Cónicos
    Longitud (métrico) 114 mm
    Capacidad (imperial) 1,69 oz
    Forma del fondo Cónicos
    Closure Included Sí
    Writing Area Sí
    Diámetro (métrico) 29,1 mm
    Graduated Sí
    Tipo de producto Tubo para centrífuga
    RCF máx. 12.000 x g