Learn More
Corning™ Cajas de almacenamiento de envío para portaobjetos para micromatrices
Tienda Corning ProductosDescripción
- El plástico Trans-orange tiene una baja transmitancia en el intervalo de longitud de onda de 500 a 700 nm que ayuda a proteger los colorantes Cy3 y Cy5 de la decoloración fotográfica
- Los recipientes de plástico rígido no desprenden partículas volátiles ni liberan productos químicos volátiles que pueden contaminar los portaobjetos de micromatrices
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/caja |
| Color | Naranja |
| Tipo | Archivador de portaobjetos Shandon |
| Para utilizar con (aplicación) | Micromatrices impresos |