Learn More
Corning™ Matrigel™ Matriz HC
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10726503 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Sin aditivos:
Sin LDEV
Sin LDEV, Sin TFG
Sin LDEV, Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
10 ML
10 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sin aditivos unitSize
10726503 Sin LDEV, Sin rojo fenol 10 ml
10613004 Sin LDEV, Sin TFG 10 ml
10365602 Sin LDEV 10 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nota: Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en un congelador que no forme escarcha.
Código de producto. 10726503 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354262
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nota: Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en un congelador que no forme escarcha.
La formulación de alta concentración (HC) es ideal para aplicaciones en las que una alta concentración de proteínas aumenta el crecimiento de tumores; permite que un tapón de matriz de membrana basal Matrigel mantenga su integridad después de la inyección
Corning Las matrices extracelulares (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
Corning Matrigel La matriz es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de la matriz extracelular, incluida la laminina (un componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de heparán sulfato, entactina/nidogen y varios factores de crecimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración Alto
Tipo de producto Matriz de membrana basal
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin LDEV, Sin rojo fenol
Línea de productos Matrigel Matriz
Cantidad 10 mL
Formato Matriz Matrigel de alta concentración, sin rojo fenol, sin LDEV
Fuente Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm
Contenido y almacenamiento de -20 °C