Learn More
Corning™ Agitador de balanceo de plataforma LSE™
Código de producto. 15905921 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Doble nivel
Un solo nivel
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo de tapón Tensión Tamaño de la unidad
15905921 Doble nivel Enchufe de la UE 230 V cada uno
15995911 Un solo nivel Enchufe de la UE 230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15905921 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00€
    1047.01€ / paquete de 1
    Ahorro 77.99€
    6% Descuento
En stock
Los Rockers Corning LSE Platform son ideales para aplicaciones de Western Blotting, tinción de geles y mezclas generales. Disponible en modelos de plataforma simple y doble (30 x 30 cm) para proporcionar capacidad adicional.
El Corning™ LSE™ Platform Rocker es un balancín compacto pero de alta capacidad que es ideal para transferencia Western y aplicaciones de mezcla general. La velocidad de balanceo ajustable y la inclinación fija de 7 º lo hacen perfecto para teñir geles frágiles, así como para la acción más intensiva necesaria para lavar las blots.
La velocidad de la Corning El balancín de plataforma se puede ajustar de 2 a 60 rpm y el temporizador se puede configurar hasta por 2 horas o para funcionamiento continuo. La unidad se puede utilizar de forma segura en entornos con temperatura controlada de hasta 70 °C y está disponible en configuraciones de plataforma simple o doble de alta capacidad. Ambos modelos resistentes tienen una garantía de cinco años.
Características y ventajas
  • Perfil bajo y tamaño compacto
  • Capacidad de carga de 5kg (11 lb)
  • Almohadillas de caucho antideslizantes para evitar que los recipientes de muestras se muevan durante el funcionamiento
  • Modelo de plataforma doble disponible para aumentar la capacidad
Vea los recursos a continuación para consultar la hoja promocional con especificaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 230 V
Tipo de producto Agitador de balanceo de plataforma
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Modelo Doble nivel