Learn More
Corning™ Pinzas de agitador orbital LSE™
Código de producto. 11333815 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraz Erlenmeyer de 1 L
Matraz Erlenmeyer de 250 ml
Matraz Erlenmeyer de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
11333815 Matraz Erlenmeyer de 250 ml cada uno
11343815 Matraz Erlenmeyer de 500 ml cada uno
11353815 Matraz Erlenmeyer de 1 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333815 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 480113
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para sujetar erlenmeyer
Para su uso con el agitador orbital Corning™ LSE™ y el agitador orbital de baja velocidad Corning™ LSE™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraz Erlenmeyer de 250 ml
Tipo de producto Pinzas
Para utilizar con (equipo) Agitador orbital LSE™ y agitador orbital de baja velocidad LSE™