Descripción
La microcentrífuga Corning LSE de alta velocidad incluye una interfaz de control digital fácil de usar y un rendimiento de alta velocidad para separaciones rápidas de proteínas y ácidos nucleicos. Se utilizan dos mandos de control para ajustar con precisión la velocidad del rotor y el tiempo de ejecución, y los parámetros se muestran en pantallas LED fáciles de leer. Pulse el mando de 'velocidad/fuerza G' para alternar la visualización entre rpm y fuerza G calculada.
La microcentrífuga de alta velocidad LSE incorpora un accionamiento sin escobillas y un exclusivo sistema de refrigeración por aire para reducir el ruido y minimizar el calentamiento de las muestras incluso durante ciclos prolongados a máxima velocidad.
- Aceleración rápida a una velocidad máxima de 13.300 rpm/16.300 x g
- Completo con un fácil acceso, rotor de 24 x 1,5/2,0 ml; sistema de control digital preciso
- Permite ajustar y ver la velocidad del rotor en rpm o fuerza g.
- Funcionamiento silencioso y fresco, incluso a máxima velocidad
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 24 x 1.5/2 ml |
| Vel. máx | 13,300 rpm |
| RCF máx. | 16,999 xg |
| Altura exterior (imperial) | 8.5 pulg |
| Altura exterior (métrico) | 21.6 cm |
| Longitud (imperial) exterior | 9.2 pulg |
| Longitud (métrico) exterior | 23.5 cm |
| Anchura exterior (imperial) | 11.5 pulg |
| Anchura exterior (métrico) | 29.3 cm |
| Requisitos eléctricos | 120 V, 60 Hz |
| Mostrar más |