Learn More
Corning™ Costar™ Tubos de microcentrífuga de plástico de baja unión
Código de producto. 10296091 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,65 ml
1,7 ml
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10296091 0,65 ml 500 PCS
10574391 1,7 ml 250 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10296091 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.50€
    48.10€ / paquete de 500
    Ahorro 3.40€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tienen incorporada una tecnología de polímero enlazado que reduce la unión de proteínas y ácidos nucleicos y permite una mejor recuperación de muestras. Los tubos de plástico para microcentrífuga con bajo nivel de unión Corning™ Costar™ resist
Incluyen tecnología de polímero unido que reduce la unión de proteínas y ácidos nucleicos, lo que permite una mejor recuperación de muestras. Los Microcentrifuge Tubes™ Corning™ Costar™ con bajo nivel de unión resisten fuerzas de hasta 1
  • No se suministran estériles y son esterilizables en autoclave.
  • Graduaciones externas y zona de escritura mate para facilitar la identificación de las muestras.
  • El diseño con sellado positivo permite abrirlos y cerrarlos de forma continuada.
  • Superficie plana para un etiquetado cómodo.
  • Soporta un RCF máximo de 17 000 x g.
  • Los tubos de microcentrífuga con bajo nivel de unión Costar tienen incorporada una tecnología de polímero enlazado que reduce la unión de proteínas y ácidos nucleicos y permite una mejor recuperación de muestras.
  • Sin ARNasa ni ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Color del tapón Natural
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,65 ml
Color Natural
Material Polipropileno
N.° por paquete 500/Paq.
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón a presión
Forma del fondo Cónico
RCF máx. 17000 xG
Tipo de producto Tubo de microcentrífuga