Learn More
Corning™ Micropipeta monocanal Lambda Plus, ajustable, esterilizable en autoclave
Tienda Corning Productos
Description
Diseñadas para proporcionar los niveles más elevados de precisión, reproducibilidad y comodidad
Disponibles en configuraciones de uno, ocho y doce canales, todas las micropipetas Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla o el botón del émbolo, y un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Las micropipetas Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeta para facilitar la calibración interna.
Características
- Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
Warranty
3 año
Specifications
Specifications
| Exactitud | ± 12 al ± 1,5 % |
| Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
| Puntas compatibles | Punta de 10 μl |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | 10 μPunta en L |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Lambda Plus |
| Tipo | Pipeta monocanal |
| Volumen (métrico) | De 0,1 to 2 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Punta de 10 μl |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.