Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal IsoTip™ en gradilla y con filtro
Código de producto. 10173711 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 2 μL
1 a 200μ L
1 a 30 μL
100 a 1000μ L
De 0,2 a 10 μL
De 0,5 a 10 μL
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10173711 De 0,5 a 10 μL 960 PCS
10674713 0,1 a 2 μL paquete de 960
10452181 1 a 30 μL paquete de 960
10035510 De 0,2 a 10 μL paquete de 960
10116840 100 a 1000μ L paquete de 1000
10106840 1 a 200μ L paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10173711 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4808
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Puntas de pipeta en gradilla
Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos
  • Las puntas de pipeta con filtro IsoTip cuentan con una barrera hidrófoba e inerte que evita que los contaminantes en aerosol entren en contacto con los ejes de las micropipetas (se puede solicitar o descargar una guía sobre la compatibilidad de las puntas de pipeta en el sitio web de Corning).
  • Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos.
  • Envasadas estériles.
  • Sin ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,5 a 10 μL
Dispensación por volumen (métrico) 0.5 to 10 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Declaraciones de limpieza RNase-/DNase-free, Nonpyrogenic
Para utilizar con (aplicación) DNA Amplification, Radioisotope Handling
Formato Gradilla
Estilo de punta Redondo
Envase Gradilla
Cantidad 96/Pk.
Tipo de producto Filtered Pipette Tips
Incluye 10 Racks x 96 Tips
Características ecológicas Facilities 100% Covered By Renewable Energy
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Eppendorf, Ajuste universal Ultramicro
Graduado Yes
Línea de productos Isotip
Material Polipropileno
Forma Round