Learn More
Corning™ Criotubos de rosca interna
BIOPHARMA
Product Code. 10546243 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 ml
2 ml
4 ml
5 ml
Altura (métrico):
39,8 mm
41,6 mm
47 mm
49 mm
70 mm
71,2 mm
90,2 mm
92,1 mm
Unit Size:
500 PCS
paquete de 250
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Altura (métrico) Unit Size
10546243 2 ml 39,8 mm paquete de 250
10449521 5 ml 92,1 mm 500 PCS
10640122 4 ml 70 mm paquete de 500
10167051 5 ml 90,2 mm 500 PCS
10534211 4 ml 71,2 mm 500 PCS
10398321 1,2 ml 41,6 mm 500 PCS
10418571 2 ml 49 mm 500 PCS
10630122 2 ml 47 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Product Code. 10546243 Supplier Corning™ Supplier No. 431386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    181.58€ / paquete de 250
    Ahorro 13.42€
    6% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Includes
Gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas. Los viales criogénicos con rosca interna Corning™ proporcionan un recipiente seguro y fiable para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas de
Estos viales proporcionan un recipiente seguro y seguro para el almacenamiento a temperaturas ultrabaja de valiosos cultivos celulares y muestras biológicas. Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas ex
  • Fabricado en polipropileno para soportar temperaturas de hasta -196 °C
  • Graduaciones negras con punto de rotulación grande
  • Los viales tienen una arandela de silicona para un sellado seguro.
  • Los viales independientes de 2 ml están disponibles en cinco colores de tapón.
  • Los viales pueden estar codificados por colores con insertos.
  • Los viales autónomos tienen un diseño de base especial que permite bloquearlos en un soporte y bandeja criogénicos (n.° de cat. 431131) para su manipulación con una sola mano.
  • Gradilla de espuma gratuita con cada caja
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Estéril
  • Apirógenas
¡Advertencia! No utilice los viales criogénicos para almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Almacene los viales solo en la fase de vapor por encima del gas licuado. Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado al retirar los viales del almacenamiento criogénico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color del tapón Naranja
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 12,8 mm
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 2 ml
Graduado Sí
Incluye Arandela de silicona para sellado seguro, gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte
N.º por caja 250
N.° por paquete 50
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C
Estilo de rosca Interno
Estilo de la base Redondo (independiente)
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón
Marking Spot Sí
Certificaciones/conformidad Apirógeno, sin ADNasa/ARNasa
Altura (métrico) 39,8 mm