Descripción
Sistema cerrado para crecimiento celular de alta producción
Presentamos la nueva generación en la plataforma High Yield Performance (HYPER) de Corning – El recipiente de cultivo celular Corning HYPERStack. Esta línea de productos combina lo mejor de dos productos Corning: la cámara de cultivo Corning CellSTACK™ y el recipiente Corning HYPERFlask™. La utilización de la tecnología exclusiva de película permeable al gas en el formato de la cámara de cultivo CellSTACK permite que el recipiente HYPERStack sea el recipiente de cultivo celular más eficiente y ampliable para el cultivo celular adherente disponible en la actualidad.
Características y ventajas
- Más células – 2,5 veces más células por tamaño volumétrico
- Sistema cerrado – Sin manipulaciones de líquidos al descubierto
- Producto ampliable – Múltiples tamaños disponibles
- Diseño ergonómico – Manipulación más sencilla
- Volumen de medios fijos – Recipiente de llenado de 0,2 ml/cm² para una manipulación óptima
- Montaje innovador – Sin adhesivos, bajo nivel de partículas
- Menos residuos volumétricos – Menor cantidad de residuos por área de crecimiento que disminuye los costes generales
Guía de tratamiento de superficies
La superficie Corning CellBIND está diseñada para mejorar la fijación celular y aumentar la producción celular. Este tratamiento mejorado de la superficie a menudo puede mejorar la fijación celular de células poco adherentes y mantener el crecimiento en condiciones de suero reducido o sin suero. Alternativamente, una opción no CellBIND (denominada como no tratada) puede ayudar en la fijación celular convencional y permitir un procedimiento de cosecha más rápido y suave (es decir, crecimiento y recolección de células para ensayos posteriores).
Para obtener más información, consulte el folleto Corning™ CellBIND™ Surface en la ficha de recursos de las páginas de productos que aparecen a continuación.
Guías de protocolo
Protocolos de vídeo HYPERStack disponibles en www.corning.com/HYPER
'
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Material del cierre | Policarbonato |
| N.º por caja | 4/caja |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Tipo de producto | Recipiente de 12 capas |
| Graduated | No |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del fondo | Rectangulares |
| Área de cultivo | 6000 cm² |
| Cantidad | 4/caja |
| Mostrar más |