Learn More
Corning™ Interleucina-2 (IL-2), recombinante humana
Código de producto. 10284421 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10000 U
50000 U
Tamaño de la unidad:
10000 unidades
50000 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10284421 10000 U 10000 unidades
10010831 50000 U 50000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10284421 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.62€
    233.93€ / paquete de 10000
    Ahorro 11.69€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Obtenga una amplia gama de respuestas a partir de muchos tipos de células.
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
  • Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
  • Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
  • Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
  • Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Las citocinas son una clase de moléculas de señalización o mediadores intercelulares (proteínas, péptidos y glicoproteínas) que afectan principalmente a las células del sistema inmunitario; sin embargo, pueden afectar a varios tipos de células fuera del sistema inmunitario. Se diferencian de las hormonas clásicas en que son producidas por una serie de tejidos o tipos de células en lugar de por glándulas especializadas. Los efectos de las citocinas en las células pueden producir resultados diferentes. Algunas citocinas causan proliferación celular, mientras que otras pueden provocar quimiotaxis entre tipos celulares, y otras incluso la muerte celular. Las citocinas y los factores de crecimiento son similares en su estructura y mecanismo de acción. Ambos se unen e inician vías de señalización y muchos comparten varios componentes de señalización intracelular.
Corning ofrece una gama de citocinas y glicoproteínas que se derivan de diferentes especies. Estas citocinas se han utilizado para promover la proliferación a largo plazo en el cultivo celular y para inducir respuestas inmunitarias mediadas por células en una variedad de tipos celulares.
1Reactivo de referencia del programa de modificadores de respuesta biológica Jurkat IL-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Congelada en un tampón de fosfato de sodio de 55 mm, que contiene 53 mm de sacarosa y un 0,4 % de HAS
Tipo de producto IL-2
Pureza >96 % por análisis SDS-PAGE
Cantidad 10000 U
Fuente E. coli recombinante
Esterilidad Estéril
Contenido y almacenamiento de -70 °C
Reactividad Humano