Learn More
Corning™ HTS Transwell™ de 96 pocillos, no tratado, Microplaca de fondo plano
Tienda Corning Productos
Descripción
- El soporte permeable de 96 pocillos HTS Transwell tiene una matriz de 96 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida compatible con instrumentos robóticos, que permite manejar los 96 insertos como una única unidad.
- Opción de membrana de poliéster (PET) (tamaños de poro de 0,4 μm, 1,0 μm y 8,0 μm) o membrana de policarbonato (PC) (tamaños de poro de 0,4 μm, 3,0 μm y 5,0 μm)
- 0,143 cm2 de área de membrana por pocillo, lo que proporciona entre un 20 % y un 50 % más de área de superficie para el crecimiento celular que otros sistemas disponibles comercialmente
- Los grandes puertos de acceso apical y basolateral permiten un muestreo de los medios eficiente y facilitan el acceso automatizado o manual.
- Optimizado para la automatización, con puertos de alimentación multicanal, superficie de agarre mejorada y códigos de barras estándar
- La placa depósito permite la alimentación simultánea de 96 pocillos y viene con un estabilizador de medios extraíble para reducir el riesgo de derrames durante la manipulación
- La placa de recepción aísla cada pocillo para permitir 96 ensayos individuales.
- Estéril
- Los sistemas HTS Transwell-96 (PC de 0,4 μm, PET de 0,4 μm y PET de 1,0 μm) se embalan con la placa de inserción de 96 pocillos en una placa depósito e incluyen la placa de recepción de 96 pocillos con tapa.
- Las placas HTS Transwell-96 (PC de 3,0 y 5,0 μm, PET de 8,0 μm) se embalan con la placa de inserción de 96 pocillos en la placa de recepción de 96 pocillos con tapa. Las placas depósito pueden adquirirse por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 20 a 25 ml |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | Base plana (pocillo F) |
| N.º por caja | 10/caja |
| Mostrar más |