Learn More
Corning™ Tapón de administración rojo de PBT con revestimiento de PTFE de tres orificios y resistente a altas temperaturas GL45 (180 °C)
Tienda Corning ProductosDescripción
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Información de órdenes
Un tapón por caja
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | PBT |
| N.º por caja | 1/caja |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
| Material de revestimiento | PTFE |
| Acabado del cuello | 39 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco para medios de cultivo |