Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de carga de gel, punta redonda, 0,5 mm
Código de producto. 10078930 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 200μ L
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10078930 1 a 200μ L paquete de 400
1 options
Product Code. 10078930 Supplier Corning™ Supplier No. 4853
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Puntas de pipeta de carga de gel Corning: diseñadas con extremo capilar para permitir un fácil acceso a geles de electroforesis verticales y horizontales.
  • Puntas de pipeta de carga de gel Corning diseñadas con extremo capilar para permitir un fácil acceso en geles de electroforesis vertical y horizontal.
  • Capacidad total para 200 μl.
  • Las puntas tienen 83 mm de longitud.
  • Sin ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) 1 a 200μ L
Esterilidad No estéril
Color Natural
Longitud (imperial) 3,26 in
Longitud (métrico) 8,3 cm
Grosor 0,5 mm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
Para utilizar con (aplicación) El extremo capilar permite un fácil acceso a geles de electroforesis verticales y horizontales, ultra micropipetas
Estilo de punta Carga de gel, Redondo
Envase Gradilla