Learn More
Corning™ Sistemas de envasado flexible: Tubos conectores MPC
Código de producto. 31932500 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de los tubos:
Se adapta a tubos de 60,96 cm
Se adapta a tubos de 91,44 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de los tubos Tamaño de la unidad
31932500 Se adapta a tubos de 60,96 cm paquete de 10
17243594 Se adapta a tubos de 91,44 cm cada uno
31932499 Se adapta a tubos de 91,44 cm paquete de 10
17253594 Se adapta a tubos de 60,96 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31932500 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9170012
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Tubos transparentes; conector MPC hembra
  • Resistente a productos químicos
  • Termosellable
  • Los tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Abrazadera y campana de llenado, púa de 0,25 in
Estilo de los tubos Se adapta a tubos de 60,96 cm
Tipo de producto Tubos conectores
Certificaciones/conformidad Calidad cGMP, normativa 21 CFR parte 820 de la FDA e ISO 13485
Color Transparente