Descripción
- Resistente a productos químicos
- Termosellable
- Los tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tapón luer macho |
| Estilo de los tubos | Se adapta a tubos de 91,44 cm |
| Tipo de producto | Tubos conectores |
| Certificaciones/conformidad | Calidad cGMP, normativa 21 CFR parte 820 de la FDA e ISO 13485 |
| Color | Transparente |