Learn More
Corning™ Sistemas de envasado flexible: bolsas de recogida EVA
Código de producto. 31932494 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
Detalle del puerto:
Conectores M/F; 2 abrazaderas deslizantes; púa
MPC Conector/enchufe M, púa, F luer
MPC conector; Conectores M/F
Masculino MPC conector; Conectores M/F
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 15
paquete de 25
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Detalle del puerto unitSize
31932494 10 L MPC conector; Conectores M/F paquete de 15
17263574 20 L MPC Conector/enchufe M, púa, F luer cada uno
31932509 20 L MPC Conector/enchufe M, púa, F luer paquete de 15
15316391 5 L Masculino MPC conector; Conectores M/F cada uno
31932508 5 L Masculino MPC conector; Conectores M/F paquete de 25
17253574 10 L MPC Conector/enchufe M, púa, F luer cada uno
31932501 10 L MPC Conector/enchufe M, púa, F luer paquete de 15
17233574 2 L Masculino MPC conector; Conectores M/F cada uno
31932507 2 L Masculino MPC conector; Conectores M/F paquete de 15
17243574 20 L Conectores M/F; 2 abrazaderas deslizantes; púa cada uno
31932522 20 L Conectores M/F; 2 abrazaderas deslizantes; púa paquete de 15
17223574 1 L MPC conector; Conectores M/F cada uno
31932496 1 L MPC conector; Conectores M/F paquete de 15
15374675 10 L MPC conector; Conectores M/F cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 31932494 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9120010
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumplen los requisitos de la FDA como dispositivo médico 510K
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
Información de órdenes
La línea completa de tipos de bolsa incluye: recipientes de recogida (diseños de orificio inferior y de entrada); revestimientos de depósito (2D y 3D); bolsas de crioconservación; bolsas de expansión de células; bolsas para recipientes HYPERStack™; y bolsas para cultivo celular Rocker. Las bolsas de recogida, los recipientes de recogida y los toneles de medios se venden por separado de manera individual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material EVA
Esterilidad Estériles, mediante radiación
N.º por caja 1 unidad
N.° por paquete 1/Paq.
Detalle del puerto MPC conector; Conectores M/F
Capacidad (métrico) 10 L