Learn More
Corning™ Sistemas de envasado flexible: bolsas de recogida EVA
Código de producto. 17263574 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
20 L
Detalle del puerto:
Conectores M/F; 2 abrazaderas deslizantes; púa
MPC Conector/enchufe M, púa, F luer
MPC conector; Conectores M/F
Masculino MPC conector; Conectores M/F
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Detalle del puerto unitSize
17263574 20 L MPC Conector/enchufe M, púa, F luer cada uno
15316391 5 L Masculino MPC conector; Conectores M/F cada uno
17253574 10 L MPC Conector/enchufe M, púa, F luer cada uno
17233574 2 L Masculino MPC conector; Conectores M/F cada uno
17243574 20 L Conectores M/F; 2 abrazaderas deslizantes; púa cada uno
17223574 1 L MPC conector; Conectores M/F cada uno
15374675 10 L MPC conector; Conectores M/F cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17263574 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9120039
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumplen los requisitos de la FDA como dispositivo médico 510K
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
Información de órdenes
La línea completa de tipos de bolsa incluye: recipientes de recogida (diseños de orificio inferior y de entrada); revestimientos de depósito (2D y 3D); bolsas de crioconservación; bolsas de expansión de células; bolsas para recipientes HYPERStack™; y bolsas para cultivo celular Rocker. Las bolsas de recogida, los recipientes de recogida y los toneles de medios se venden por separado de manera individual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material EVA
Esterilidad Estériles, mediante radiación
N.º por caja 1 unidad
N.° por paquete 1/paq.
Detalle del puerto MPC Conector/enchufe M, púa, F luer
Capacidad (métrico) 20 L