Learn More
Corning™ Viales criogénicos de polipropileno
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10504591 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 ml
2 mL
4 mL
5 mL
Altura (métrico):
41,5 mm
47,6 mm
48,7 mm
76,5 mm
92,1 mm
Estilo de la base:
Cónico, (autoestable)
Redondo
Redondo (independiente)
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Estilo de la base unitSize
10504591 1,2 ml 41,5 mm Cónico, (autoestable) 500 PCS
10514221 2 mL 47,6 mm Redondo paquete de 500
10340412 2 mL 48,7 mm Redondo (independiente) 500 PCS
10766292 5 mL 92,1 mm Redondo (independiente) paquete de 500
10388611 4 mL 76,5 mm Redondo (independiente) 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10504591 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 430658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    359.08€ / paquete de 500
    Ahorro 25.92€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas. Los viales criogénicos con rosca externa Corning™ proporcionan un recipiente seguro para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas de cultivos
  • Fabricado en polipropileno para soportar temperaturas de hasta -196 °C
  • Graduaciones negras con punto de rotulación grande
  • Tienen arandela de silicona para sellado seguro
  • Los viales pueden estar codificados por colores con insertos
  • Los viales autónomos de 4 ml están disponibles en cinco colores de tapa.
  • Los viales autónomos tienen un diseño de base especial que permite bloquearlos en un soporte y bandeja criogénicos (n.° de cat. 431131) para su manipulación con una sola mano.
  • Gradilla de espuma gratuita con cada caja
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Estéril
  • Apirógenas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 12,7 mm
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 1,2 ml
Graduado Sí
Incluye Arandela de silicona para sellado hermético, gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C
Estilo de rosca Externo
Estilo de la base Cónico, (autoestable)
Volumen total (métrico) 1,2 ml
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Material del cierre Polipropileno
Marking Spot Sí
Certificaciones/conformidad Apirógeno, sin ADNasa/ARNasa
Altura (métrico) 41,5 mm