Learn More
Corning™ Factor de crecimiento epidérmico (EGF), ratón natural (grado de receptor)
Código de producto. 11573520 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
100 μg
Grado de pureza o calidad:
> 95 % por electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y > 80 % por PAGE con pH 9,9
> 98 % por electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfato (SDS-PAGE) y por PAGE con pH 9,9
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Grado de pureza o calidad Tamaño de la unidad
11573520 100 μg > 98 % por electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfato (SDS-PAGE) y por PAGE con pH 9,9 100 microgramos
11593600 1 μg > 95 % por electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y > 80 % por PAGE con pH 9,9 1 miligramo
11533520 100 μg > 95 % por electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y > 80 % por PAGE con pH 9,9 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11573520 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354010
 Artículo restringido
En stock
Mejorar la proliferación de una amplia variedad de tipos celulares
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
  • Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
  • Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
  • Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
  • Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Los factores de crecimiento son proteínas que se unen a los receptores que se encuentran en la superficie de las células no hematopoyéticas. Cada familia de factores de crecimiento afecta tipos de células específicas, por ejemplo, los factores de crecimiento nervioso (NGF) afectan a los tipos de células nerviosas y los factores de crecimiento epidérmico (EGF) afectan a los tipos de células epiteliales.
Corning ofrece una amplia gama de factores de crecimiento que se derivan de diferentes especies, tanto naturales como recombinantes. Estos factores de crecimiento se han utilizado para promover la proliferación a largo plazo en el cultivo celular y para inducir la diferenciación celular en diversos tipos de células en condiciones sin suero o de suero reducido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C
Tipo de producto Factor de crecimiento
Formato Natural
Formulación Liofilizado a partir de acetato de amonio, sin portadores, se reconstituye en dH2O.
Para utilizar con (aplicación) Una amplia gama de productos bioquímicos de factor de crecimiento y linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas; diseño especial para el uso en investigación de biología celular básica
Grado de pureza o calidad > 98 % por electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfato (SDS-PAGE) y por PAGE con pH 9,9
Cantidad 100 μg
Reactividad Ratón
Fuente Glándulas submaxilares de ratón macho