Learn More
Corning™ Factor de crecimiento epidérmico (EGF), humano recombinante
Código de producto. 11593610 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
11593610 100 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 11593610
Marca: Corning™ 356052
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mejorar la proliferación de una amplia variedad de tipos celulares
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
  • Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
  • Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
  • Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
  • Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Los factores de crecimiento son proteínas que se unen a los receptores que se encuentran en la superficie de las células no hematopoyéticas. Cada familia de factores de crecimiento afecta tipos de células específicas, por ejemplo, los factores de crecimiento nervioso (NGF) afectan a los tipos de células nerviosas y los factores de crecimiento epidérmico (EGF) afectan a los tipos de células epiteliales.
Corning ofrece una amplia gama de factores de crecimiento que se derivan de diferentes especies, tanto naturales como recombinantes. Estos factores de crecimiento se han utilizado para promover la proliferación a largo plazo en el cultivo celular y para inducir la diferenciación celular en diversos tipos de células en condiciones sin suero o de suero reducido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Tipo de producto Factor de crecimiento epidérmico
Formato Recombinante
Formulación Liofilizado a partir de ácido acético, libre de portador; reconstituir en dH2O o tampón acuoso
Para utilizar con (aplicación) Una amplia gama de productos bioquímicos de factor de crecimiento y linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas; diseño especial para el uso en investigación de biología celular básica
Grado de pureza o calidad > 98 % por electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y HPLC de fase inversa.
Cantidad 100 mg
Reactividad Humano
Fuente E. coli