Learn More
Corning™ Frascos estériles desechables de poliestireno Easy Grip
BIOPHARMA
Código de producto. 10738212 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10738212 250 mL paquete de 24
10488371 150 mL paquete de 24
10278951 500 mL paquete de 24
10124291 1 L paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10738212 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 430281
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan como receptores de repuesto para sistemas de filtro estériles desechables Corning o como frascos de almacenamiento. Los frascos estériles desechables Corning™ son fáciles de agarrar e ideales para el almacenamiento de medios, tampones y
  • Frascos desechables de poliestireno ideales para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
  • El estilo de perfil Corning de perfil bajo tiene laterales de fácil agarre que facilitan manipulación
  • El tapón de cierre hermético (45 mm) proporciona un sellado hermético y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
  • Los frascos se pueden utilizar con los sistemas de filtración en vacío de Corning con tamaños de cuello de 45 mm (números cat. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 y 431174).
  • Estéril
  • Apirógenas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Clear
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones: Almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas
Incluye Cierre hermético de HDPE naranja
Material Poliestireno
N.º por caja 24/caja
N.° por paquete Paquete de 2
Cantidad 24/caja
Esterilidad Estéril
Closure Included Yes
Graduated Yes
Boca 4.5 cm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Forma Cylindrical
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Frasco de almacenamiento de fácil agarre graduado