Descripción
- Frascos desechables de poliestireno ideales para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
- El estilo de perfil Corning de perfil bajo tiene laterales de fácil agarre que facilitan manipulación
- El tapón de cierre hermético (45 mm) proporciona un sellado hermético y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
- Los frascos se pueden utilizar con los sistemas de filtración en vacío de Corning con tamaños de cuello de 45 mm (números cat. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 y 431174).
- Estéril
- Apirógenas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Color | Clear |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones: Almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas |
| Incluye | Cierre hermético de HDPE naranja |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 24/caja |
| N.° por paquete | Paquete de 2 |
| Cantidad | 24/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Closure Included | Yes |
| Mostrar más |