Learn More
Corning™ Embudos con filtro para vacío desechables y estériles, membrana de 0,45 μm
Tienda Corning Productos
Descripción
Includes
Filtro de membrana cuadrada, embudo graduado de poliestireno transparente con adaptador de cuello de polietileno y adaptador de tubos compatible con la mayoría de tubos de vacío.
- Tres tamaños: 150 mL, 500 mL y 1.000 mL.
- Diseño de embudo de baja retención de líquidos.
- Disponible en tamaños de 33 y 45 mm para adaptarse a la mayoría de botellas de almacenamiento de medios de vidrio y plástico.
- Los tamaños de cuello de 45 mm se adaptan a Corning™ Botellas de vidrio 1395, para uso exclusivo en tamaños de 2L y menores.
- Los prefiltros deben solicitarse por separado.
- Envasada individualmente.
- Estériles.
- Apirógenos.
Información de órdenes
Los modelos con embudo de 150 ml contienen filtros de membrana cuadrados de 42 42 mm Los embudos de 500 ml contienen filtros de membrana cuadrados de 63 63 mm; los embudos de 250 ml contienen filtros de membrana de 49.5 49.5 mm y los embudos de 1 l con
Especificaciones
Especificaciones
| Conectores | Manguera |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Cuello de frasco de 3,3 cm |
| Material | Poliestireno |
| Material (membrana) | Acetato de celulosa |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 33.2 cm2 |
| Para tamaños de cuello de frasco (métrico) | 33 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la filtración de medios de cultivo de tejidos y componentes, fluidos biológicos, otras soluciones |
| Mostrar más |