Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10352742 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Diámetro exterior del cuello (métrico):
2,6 cm
3,1 cm
4,3 cm
Tipo de tapón:
Plano
Tapón de rosca, con ventilación, Tapón de rosca, Ventilado
Graduaciones:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 PCS
50 PCS
paquete de 25
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior del cuello (métrico) Tipo de tapón Graduaciones unitSize
10352742 500 mL 4,3 cm Tapón de rosca, con ventilación, Tapón de rosca, Ventilado 50 mL 25 PCS
10022611 250 mL 3,1 cm Tapón de rosca, con ventilación, Tapón de rosca, Ventilado 25 mL 50 PCS
10537041 1 L 4,3 cm Plano 50 mL 25 PCS
10114101 1 L 4,3 cm Tapón de rosca, con ventilación, Tapón de rosca, Ventilado 50 mL paquete de 25
10045411 125 mL 2,6 cm Tapón de rosca, con ventilación, Tapón de rosca, Ventilado 25 mL paquete de 50
10654541 125 mL 2,6 cm Plano 25 mL 50 PCS
10716851 250 mL 3,1 cm Plano 25 mL 50 PCS
10664541 500 mL 4,3 cm Plano 50 mL 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10352742 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431145
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con policarbonato ópticamente transparente para una visibilidad y durabilidad óptimas. Los Erlenmeyer de policarbonato desechables Corning™ son ideales para aplicaciones de cultivos en agitador.
  • Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
  • Ideales para aplicaciones de cultivos en agitador
  • Tapones de ventilación disponibles para aplicaciones que requieren intercambio de gases estériles.
  • Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
  • Sin ARNasa ni ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Certificaciones/conformidad USP Class VI, Nonpyrogenic, RNase and DNase free
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Color Clear
Descripción Estilo superior: de rosca
Diámetro del cierre (métrico) 43 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 4,3 cm
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) For shaker culture applications, Para aplicaciones de cultivo con agitador
Para utilizar con (equipo) Orbital Shaker
Graduaciones 50 mL
Estilo de cuello Boca ancha
N.º por caja 25/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Cell Culture Erlenmeyer Flask
Desechables Un solo uso, Sí
Graduated Yes
Mouth Style Ancha
Esterilidad Estéril, Estéril
Forma del fondo Flat
Tipo de tapón Tapón de rosca, con ventilación, Tapón de rosca, Ventilado
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.