Learn More
Corning™ Pipetas Pasteur de vidrio desechables, no estériles, sin tapón
Código de producto. 10653004 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
14,6 cm
22,86 cm
33,02 cm
Diámetro exterior (métrico):
0,55 cm
0,65 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10653004 33,02 cm 0,65 cm paquete de 100
10343663 14,6 cm 0,65 cm paquete de 1000
10528603 22,86 cm 0,55 cm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10653004 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 7095BNMR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.45€
    119.33€ / paquete de 100
    Ahorro 14.12€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-05-2027
Incluyen una constricción de una pulgada por debajo de la parte superior para facilitar el uso de tapones. Las pipetas Pasteur de vidrio desechables Corning™ son ideales para el trabajo de transferencia no volumétrica en estudios de bacteriología, i
Incluyen una constricción de una pulgada por debajo de la parte superior para facilitar el uso de tapones.Las pipetas Pasteur de vidrio desechables Corning™ son ideales para el trabajo de transferencia no volumétrica en estudios de bacteriología, in
Las pipetas Pasteur de vidrio desechables están disponibles en prácticos envases. Como son de un solo uso, se elimina el peligro de contaminación cruzada de muestras o reactivos de laboratorio valiosos. Incluyen una constricción de una pulgada por debajo de la parte superior para facilitar el uso de tapones. Idóneas para trabajo de transferencia no volumétrica rápida en estudios de bacteriología, inmunología, hematología y serología, así como banco de sangre y procedimientos de química clínica.
Las pipetas de la serie 'B' son de vidrio sodocálcico. La ser 'D' es de vidrio de borosilicato.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador No
Diámetro exterior (imperial) 0,255 in
Diámetro exterior (métrico) 0,65 cm
Material Vidrio sodocálcico
Incluye Constricción de 2,54 cm (1 pulg) por debajo de la parte superior
Longitud (imperial) 13 pulg
Estilo de punta Redondo
Longitud (métrico) 33,02 cm
Tipo Pipeta Pasteur desconectada
Desechables Un solo uso