Learn More
PYREX™ Pipetas bacteriológicas desechables
Código de producto. 10232513 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10232513 2,2 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 10232513 Proveedor PYREX™ N.º de proveedor 70582X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00€
    387.37€ / paquete de 500
    Ahorro 27.63€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Estas pipetas desechables estériles de vidrio de borosilicato PYREX™ de 2,2 ml cumplen con los requisitos recomendados por la Asociación de Salud Pública Americana (American Public Health Association, APHA). Esta pipeta resulta muy práctica cuando se deben hacer siembras en placa duplicadas en el mismo medio o para siembras en medio diferencial para la determinación de bacterias gramnegativas, moho y levadura, o para recuento total de placas. Están diseñadas para alimentación por gravedad (no se requiere soplado). Estas pipetas con tapón de algodón están envasadas en bolsas estériles. Esto permite usar solo algunas pipetas cuando se necesite sin contaminar de todo el caso. Nueva codificación cromática ISO impresa directamente en la tira de apertura para facilitar la identificación por tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad APHA
Material De vidrio
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Incluye Punta y parte superior templadas
Longitud (imperial) 10,78 in
Estilo de punta Redondo
Volumen (métrico) 2,2 mL
Longitud (métrico) 27,4 cm
Tipo Pipeta bacteriológica con tapón de algodón
Desechables Un solo uso