Learn More
Corning™ Colorante fluorescente DiIC12(3)
Código de producto. 10373233 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
10373233 100 mg 100 miligramos
1 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10373233 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354218
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Colorante fiable y uniforme utilizado para la detección de células vivas y actividades funcionales clave en una gran variedad de ensayos basados en células
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Para utilizar con (aplicación) Detección de células vivas, Etiquetado celular
Para utilizar con (equipo) Insertos de cultivos celulares y sistemas de insertos para etiquetar células Falcon FluoroBlok™
Cantidad 100 mg
Para uso exclusivo en investigación.