Descripción
Corning ofrece una varilla de acero inoxidable, de dos piezas, de 45,72 cm (18 pulgadas) de longitud y 0,8 cm de diámetro que consiste en dos varillas de 22,86 cm (9 pulgadas) que se atornillan entre sí. Se enrosca a la base de la placa calefactora Corning y a los modelos de agitador PC-400/410/420, PC-400D/410D/420D y PC-600D/610D.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,313 in |
| Para utilizar con (equipo) | Modelos PC-400, PC-410, PC-420, PC-400D, PC-410d, PC-420D, PC-600D, PC-610d |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Longitud (métrico) | 45,7 cm |
| Tipo | Accesorio, varilla |