Learn More
Corning™ Microplacas de cristalización de proteínas CrystalEX™ de 96 pocillos
Código de producto. 10124162 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Sin tratar
Unión alta
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tratamiento de superficie Tamaño de la unidad
10124162 Unión alta paquete de 50
10039661 Sin tratar paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10124162 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3785
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñados para la cristalización de proteínas de alto rendimiento mediante la difusión de vapor con goteo fijo
Microplacas de 96 pocillos
  • Incluye 96 pocillos grandes de depósito y 96 pocillos de proteínas correspondientes
  • Los pocillos de proteínas de fondo cónico permiten un mejor centrado de la gota de proteína.
  • Compatible con pipetas manuales y con la automatización
  • Su nuevo diseño de pocillo fusionado proporciona un espacio de vapor eficiente para la cristalización de proteínas.
  • Los pocillos de depósito y los de proteínas están colocados para ser compatibles con equipo de dispensación de varios cabezales.
Microplaca de 384 pocillos
  • Cumple las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
  • Ideal para la detección de cristales totalmente automatizada
  • Incluye 192 pocillos de depósito y los 192 pocillos de proteínas correspondientes
  • Los pocillos de proteínas de fondo plano están optimizados para la obtención de imágenes de cristales.
  • Los pocillos de depósito y los de proteínas están colocados para ser compatibles con equipo de dispensación de varios cabezales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Hidrófilo
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Unión alta
Forma del pocillo Plano
Incluye 96 pocillos de depósito de fondo plano y 96 pocillos de proteínas de fondo cónico
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 25/Paq.
Cantidad 50/caja
Fondo (métrico) 3,1 mm