Learn More
Corning™ 384Microplaca de cristalización de proteínas de fondo plano Crystal EX -Well
Tienda Corning ProductosDescripción
Microplacas de 96 pocillos
- Incluye 96 pocillos grandes de depósito y 96 pocillos de proteínas correspondientes
- Los pocillos de proteínas de fondo cónico permiten un mejor centrado de la gota de proteína.
- Compatible con pipetas manuales y con la automatización
- Su nuevo diseño de pocillo fusionado proporciona un espacio de vapor eficiente para la cristalización de proteínas.
- Los pocillos de depósito y los de proteínas están colocados para ser compatibles con equipo de dispensación de varios cabezales.
Microplaca de 384 pocillos
- Cumple las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
- Ideal para la detección de cristales totalmente automatizada
- Incluye 192 pocillos de depósito y los 192 pocillos de proteínas correspondientes
- Los pocillos de proteínas de fondo plano están optimizados para la obtención de imágenes de cristales.
- Los pocillos de depósito y los de proteínas están colocados para ser compatibles con equipo de dispensación de varios cabezales.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Transparente |
| Material | Polímero avanzado |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | Plano |
| Incluye | 192 pocillos de depósito y 192 pocillos de proteínas correspondientes |
| Mostrar más |