Learn More
Corning™ Collagen IV, Human
Código de producto. 11523560 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,25 mg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11523560 0,25 mg 250 microgramos
1 options
Código de producto. 11523560 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    567.47€ / 250 microgramos
    Ahorro 7.53€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Used as either a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 to 5 μg/cm2
Para utilizar con (aplicación) Cell Attachment and Proliferation
Formulación Frozen in 100 mm borate buffer pH 8.0
Intervalo de pH 8
Cantidad 0,25 mg
Fuente Human Placenta
Tipo de producto Collagen, Human Type IV
Contenido y almacenamiento -70°C