Learn More
Corning™ Recipiente para muestras de bacterias coliformes
Código de producto. 10258673 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Tableta de tiosulfato de sodio
Tableta sin tiosulfato de sodio
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10258673 Tableta sin tiosulfato de sodio paquete de 100
10126483 Tableta de tiosulfato de sodio paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10258673 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 1705100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.15€
    77.70€ / paquete de 100
    Ahorro 5.45€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Includes
Labels (09-730-91 only)
Declora automáticamente la muestra
Estos Corning™ Los contenedores se utilizan para analizar el agua potable no clorada.
  • No contiene un comprimido de tiosulfato sódico.
  • Fabricados con polipropileno puro y reciclable.
  • Capacidad: 120 mL de capacidad total.
  • Capacidad en línea: 100 mL ±2,5 ml (2,5%).
  • El recipiente de una pieza tiene la tapa fijada para reducir la posibilidad de contaminación.
  • La flecha de bloqueo asegura que la esterilidad no se ha visto afectada.
  • Estanco al goteo cuando está cerrado correctamente. Un beneficio añadido es la sujeción que protege contra la apertura accidental.
  • Estéril por proceso
Información de órdenes
También disponible sin el comprimido de tiosulfato sódico para muestras que no requieren decloración.
Compliance
La línea de llenado cumple los requisitos de tolerancia de la EPA de EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Color del tapón Natural
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón a presión
Volumen (métrico) 120 ml
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Prueba para determinar la presencia de bacterias coliformes, sustancias contaminantes microbiológicas en el agua potable
Graduado Sí
Incluye Tableta sin tiosulfato de sodio
Estilo de cuello Boca ancha
Esterilidad Estéril
Volumen (imperial) 4 oz
Altura (imperial) 3,77 in
Altura (métrico) 9,6 cm
Diámetro exterior (imperial) 1,82 in
Diámetro exterior (métrico) 4,64 cm