Learn More
Corning™ Matraces aforados de polipropileno de clase B reutilizables con tapones cónicos de PP
Código de producto. 11307881 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
4 PCS
5 PCS
paquete de 3
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11307881 10 ml paquete de 6
11337881 25 ml paquete de 6
11347881 250 ml 5 PCS
11357881 50 ml paquete de 6
11317881 100 ml paquete de 6
11367881 500 ml 4 PCS
11327881 1 L paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11307881 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 5641P10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    110.35€ / paquete de 6
    Ahorro 8.65€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente
El matraz translúcido se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente. El producto se fabrica según las tolerancias de la clase B definidas en la norma ISO 1042. La exposición a temperaturas por encima de 60 °C pueden afectar a la precisión. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las graduaciones. La dimensión de altura es únicamente para el matraz, sin tapón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,33 oz
Material del cierre Polipropileno
Color Translúcido
Descripción Línea de graduación calibrada individualmente
Diámetro exterior (imperial) 1,2 in
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Polipropileno
Altura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 9 cm
Incluye Número de lote impreso y certificado
N.º por caja 6/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Junta cónica estándar 10/19
Intervalo de temperatura (imperial) 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Tolerancia 0,08 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 33 mm